Bi-metallic dial thermometer with Min/Max memory
Fournisseur: MOINEAU
4100T
MOIN4100TEA 32.8 EUR InStock
MOIN4100T
Bi-metallic dial thermometer with Min/Max memory
Thermomètres Thermomètres analogiques
Maximum/minimum dial thermometer, bi-metallic.
  • For wall mounting
  • Made from white ABS
Two markers show the maximum and minimum temperature until the next reset.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité