Digital timer, three channels
Fournisseur: MOINEAU
419CA
MOIN419CAEA 41.1 EUR InStock
MOIN419CA
Digital timer, three channels
Minuteurs Minuteurs numériques
Three-channel (1× count up, 2× count down) timer with metal housing.
  • Timing capacity: 24 hours
  • Two alarms, two memories, snooze function
  • Clock (AM/PM)
Information de livraison: Supplied with stand, clip, magnet and LR44 battery.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité