Digital timer, portable
Fournisseur: MOINEAU
481AR
MOIN481AREA 29.9 EUR InStock
MOIN481AR
Digital timer, portable
Minuteurs Minuteurs numériques
This portable mini timer features a clip and can therefore be attached to clothing. Ideal for people working in medical environments.
  • Counts up and down
  • Capacity: 100 minutes
  • Alarm (30 s)
  • Memory for set time
  • Clip and magnet
Information de livraison: Supplied with battery (357).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité