Digital tachometer
Fournisseur: MOINEAU
6236SI
MOIN6236SIEA 324 EUR InStock
MOIN6236SI
Digital tachometer
Tachymètres
Ce double tachymètre permet de mesurer la vitesse de rotation au moyen de capteurs optiques.
  • Mémoire de la valeur Max./Min./ et dernière enregistrées
  • Extinction automatique lorsqu'il n'est pas en utilisation
  • Trois adaptateurs de contact et bande rétro-réflechissante
Information de livraison: Livré avec quatre piles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité