pH meter, handheld, 821LM
Fournisseur: MOINEAU
821LM
MOIN821LMEA 304 EUR InStock
MOIN821LM
pH meter, handheld, 821LM
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
This pH tester in pen format is used to measure the pH of a solution.
  • Hold function, Max/Min
  • Automatic calibration
  • Auto off in 10 min
  • IP 67 waterproof housing
Informations de commande: Batteries 4×AAA are required and are not included.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité