Digital thermo-hygrometer
Fournisseur: MOINEAU
9222AT
MOIN9222ATEA 81.5 EUR InStock
MOIN9222AT
Digital thermo-hygrometer
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
This small thermo-hygrometer can be used for outdoor and indoor measurements.
  • Large and easy-to-read display
  • Storage of Min/Max values
  • Steel probe with 3 m cable
Information de livraison: Supplied with wall-mount and batteries (2× AAA).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité