Pile auditive ZA675 zinc-air pour appareils auditif. Grand rapport nergie/volume. Longue dure de stockage avec tension de dcharge stable - Tension : 1.4V - Capacit : 520mAh 1 * 6 Pce
Fournisseur: MOINEAU
Pile auditive ZA675 zinc-air pour appareils auditif. Grand rapport nergie/volume. Longue dure de stockage avec tension de dcharge stable - Tension : 1.4V - Capacit : 520mAh 1 * 6 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pile auditive ZA675 zinc-air pour appareils auditif. Grand rapport énergie/volume. Longue durée de stockage avec tension de décharge stable - Tension : 1.4V - Capacité : 520mAh 1 * 6 Pce MOINZA675 1 * 6 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou