2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium salt (dTTP-Na3)
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Thymidine-5'-triphosphoric acid trisodium salt, dTTP-Na3, Thymidine 5'-(trisodium hydrogen triphosphate), Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium
10019137-100MG
MOLE10019137-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE10019137-100MG
2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium salt (dTTP-Na3)
2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium salt (dTTP-Na3)
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₁₄P₃·3Na
MW: 548,114 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00080338
Numéro CAS: 3624-46-2
EINECS: 222-826-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité