N(α)-Cbz-L-histidine
Fournisseur: Molekula
10028802-5G
MOLE10028802-5GEA 0 EUR InStock
MOLE10028802-5G
N(α)-Cbz-L-histidine
N(α)-Cbz-L-histidine
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₄
Numéro MDL: MFCD00065960
Numéro CAS: 14997-58-1
EINECS: 239-084-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité