2',4'-Dihydroxyacétophénone
Fournisseur: Molekula
Attention
10035517-100G
MOLE10035517-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10035517-100G
2',4'-Dihydroxyacétophénone
2',4'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…143 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (141 °C)
Numéro MDL: MFCD00002279
Numéro CAS: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 12,08308
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité