2,4-Dichloroaniline
Fournisseur: Molekula
Danger
10099643-100G
MOLE10099643-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10099643-100G
2,4-Dichloroaniline
2,4-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59…62 °C
Densité: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007661
Numéro CAS: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité