Acide (3-méthoxyphényl)métaborique
Fournisseur: Molekula
Attention
10126175-1G
MOLE10126175-1GEA 0 EUR InStock
MOLE10126175-1G
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161359
Numéro CAS: 10365-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité