5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
10130089-25MG
MOLE10130089-25MGEA 0 EUR InStock
MOLE10130089-25MG
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866530
Numéro CAS: 3094-09-5
EINECS: 221-440-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité