Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Fournisseur: Molekula
10186726-100G
MOLE10186726-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10186726-100G
Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Point de fusion: 129…132 °C
Densité: 1.356 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005660
Numéro CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité