Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,6-Difluorophénol

Fournisseur: Molekula

10189897-5G
MOLE10189897-5GEA 0 EUR InStock
MOLE10189897-5G
2,6-Difluorophénol
2,6-Difluorophénol


Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 46 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002158
Numéro CAS: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité