Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tungstènehexacarbonyl

Fournisseur: Molekula

10192874-25G
MOLE10192874-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10192874-25G
Tungstènehexacarbonyl
Tungstènehexacarbonyl


Formule: C₆O₆W
Point d'ébullition: 451.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…171 °C
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011462
Numéro CAS: 14040-11-0
EINECS: 237-880-2
ONU: 3466
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité