2,5-Dichloro-4-nitroaniline
Fournisseur: Molekula
Danger
10250092-5G
MOLE10250092-5GEA 0 EUR InStock
MOLE10250092-5G
2,5-Dichloro-4-nitroaniline
2,5-Dichloro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025157
Numéro CAS: 6627-34-5
EINECS: 229-591-5
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité