Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Fournisseur: Molekula
10262793-25G
MOLE10262793-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10262793-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formule: C₆H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00010650
Numéro CAS: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité