1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Fournisseur: Molekula
10332118-1G
MOLE10332118-1GEA 0 EUR InStock
MOLE10332118-1G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Formule: C₃₄H₂₈FeP₂
Numéro MDL: MFCD00001422
Numéro CAS: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité