Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu patente VF sel de sodium

Fournisseur: Molekula
Synonyms: acid Blue1, Patent Blue, Patent Blue VF, Hydrogen [4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium, sodium salt, Patent blue VF sodium salt

10362000-25G
MOLE10362000-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10362000-25G
Bleu patente VF sel de sodium
Bleu patente VF sel de sodium


Formule: C₂₇H₃₁N₂NaO₆S₂
MW: 566,67 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012119
Numéro CAS: 129-17-9
EINECS: 204-934-1
Merck Index: 12,09161
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité