Acide (2-bromophényl)acétique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
10435778-25G
MOLE10435778-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10435778-25G
Acide (2-bromophényl)acétique
Acide (2-bromophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107.5 °C
Numéro MDL: MFCD00004314
Numéro CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité