(1R)-(+)-Camphanic chloride
Fournisseur: Molekula
10505203-1G
MOLE10505203-1GEA 0 EUR InStock
MOLE10505203-1G
(1R)-(+)-Camphanic chloride
(1R)-(+)-Camphanic chloride
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃
Numéro CAS: 104530-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité