Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Butyllithium 1.6 mol/l dans l'hexane

Fournisseur: Molekula

10694113-800ML 10694113-100ML
MOLE10694113-800MLEA 134 EUR InStock
MOLE10694113-800ML MOLE10694113-100ML
n-Butyllithium 1.6 mol/l dans l'hexane
n-Butyllithium


Formule: C₄H₉Li
Densité: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Numéro MDL: MFCD00009414
Numéro CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
ONU: 3394
ADR: 4.2,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité