Chlorure de benzyltriméthylammonium
Fournisseur: Molekula
Attention
10717982-1KG
MOLE10717982-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE10717982-1KG
Chlorure de benzyltriméthylammonium
Chlorure de benzyltriméthylammonium
Formule: C₁₀H₁₆ClN
Point de fusion: 238 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011782
Numéro CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité