Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-aminohippurique

Fournisseur: Molekula

10722816-100G
MOLE10722816-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10722816-100G
Acide 4-aminohippurique
4-Aminohippuric acid


Formule: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Densité: 1.402 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007890
Numéro CAS: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 13,00441
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité