N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
10783994-5G
MOLE10783994-5GEA 0 EUR InStock
MOLE10783994-5G
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Formule: C₉H₁₈F₃NOSi
MW: 241,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009671
Numéro CAS: 77377-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité