Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium triacetoxyborohydride

Fournisseur: Molekula

10796774-100G
MOLE10796774-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10796774-100G
Sodium triacetoxyborohydride
Sodium triacetoxyborohydride


Formule: C₆H₁₀BNaO₆
Point de fusion: 114…118 °C
Numéro MDL: MFCD00012211
Numéro CAS: 56553-60-7
ONU: 3396
ADR: 4.3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité