1,2,4-triazole-3-thiol
Fournisseur: Molekula
10821503-25G
MOLE10821503-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10821503-25G
1,2,4-triazole-3-thiol
1,2,4-Triazole-3-thiol
Formule: C₂H₃N₃S
Point de fusion: 217…220 °C
Numéro MDL: MFCD00005229
Numéro CAS: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité