3,4-(Methylenedioxy)phénol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
10825829-25G
MOLE10825829-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10825829-25G
3,4-(Methylenedioxy)phénol
3,4-(Methylenedioxy)phénol
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005827
Numéro CAS: 533-31-3
EINECS: 208-561-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité