Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylrésorcinol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol

10864971-100G
MOLE10864971-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10864971-100G
2-Méthylrésorcinol
2-Méthylrésorcinol


Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120…122 °C
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002271
Numéro CAS: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité