o-Phénylenediacétonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,2-Phenylenediacetonitrile, 1,2-Bis(cyanomethyl)-benzene
10908583-25G
MOLE10908583-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10908583-25G
o-Phénylenediacétonitrile
o-Phénylenediacétonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001905
Numéro CAS: 613-73-0
EINECS: 210-351-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité