(4-Nitrophényl)acétonitrile
Fournisseur: Molekula
10922744-25G
MOLE10922744-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10922744-25G
(4-Nitrophényl)acétonitrile
(4-Nitrophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…113 °C
Numéro MDL: MFCD00007372
Numéro CAS: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06688
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité