Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: DPIP, 2,6-Dichloroindophenol sodium hydrate, DCIP, Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide hydrate, Sodium 2,6-dichloroindophenolate hydrate, Tillmans' reagent hydrate, 2,6-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzoquinoneimine sodium salt hydrate, 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt xhydrate
10933059
MOLE10933059EA 0 EUR InStock
MOLE10933059
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
Formule: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
MW: 290.08 g/mol (anhy)
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00150014
Numéro CAS: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 25 g MOLE10933059
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité