4-Bromobiphényle
Fournisseur: Molekula
Attention
11032814-25G
MOLE11032814-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11032814-25G
4-Bromobiphényle
4-Bromobiphényle
Formule: C₁₂H₉Br
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…91 °C
Densité: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000100
Numéro CAS: 92-66-0
EINECS: 202-176-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité