3-Nitropyridine-4-ol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
11085105-25G
MOLE11085105-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11085105-25G
3-Nitropyridine-4-ol
3-Nitropyridine-4-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00128874
Numéro CAS: 5435-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité