Acide 3,3-diméthylglutarique
Fournisseur: Molekula
11129910-100G
MOLE11129910-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11129910-100G
Acide 3,3-diméthylglutarique
Acide 3,3-diméthylglutarique
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…101 °C
Densité: 1.4278 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002716
Numéro CAS: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité