Sodium molybdate dihydraté
Fournisseur: Molekula
11137082-1KG
MOLE11137082-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE11137082-1KG
Sodium molybdate dihydraté
Sodium molybdate dihydraté
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
Point de fusion: 687 °C
Densité: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité