Arecoline bromhydrate
Fournisseur: Molekula
11161105-25G
MOLE11161105-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11161105-25G
Arecoline bromhydrate
Arecolinium bromide
Formule: C₈H₁₄BrNO₂
Numéro MDL: MFCD00039041
Numéro CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité