3,4-Diméthoxyaniline
Fournisseur: Molekula
Attention
11192304-25G
MOLE11192304-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11192304-25G
3,4-Diméthoxyaniline
3,4-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85…88 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008394
Numéro CAS: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité