Triéthylamine trifluorhydrate
Fournisseur: Molekula
11203893-25G
MOLE11203893-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11203893-25G
Triéthylamine trifluorhydrate
Triéthylamine trifluorhydrate
Formule: C₆H₁₈F₃N
Densité: 1.094 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00043294
Numéro CAS: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité