2-Amino-4-méthylpyridine
Fournisseur: Molekula
11240887-100G
MOLE11240887-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11240887-100G
2-Amino-4-méthylpyridine
2-Amino-4-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 230.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006321
Numéro CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00465
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité