Bromure de 2-bromoéthylammonium
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
11263214-500G
MOLE11263214-500GEA 0 EUR InStock
MOLE11263214-500G
Bromure de 2-bromoéthylammonium
Bromure de 2-bromoéthylammonium
Formule: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204,89 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012886
Numéro CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité