Bromure de tétraphénylphosphonium
Fournisseur: Molekula
11361154-25G
MOLE11361154-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11361154-25G
Bromure de tétraphénylphosphonium
Bromure de tétraphénylphosphonium
Formule: C₂₄H₂₀BrP
Point de fusion: 299…300 °C
Numéro MDL: MFCD00011915
Numéro CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité