1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène
Fournisseur: Molekula
11392973-25G
MOLE11392973-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11392973-25G
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄BrF₃O
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040834
Numéro CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité