1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene
Fournisseur: Molekula
11406597-25G
MOLE11406597-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11406597-25G
1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene
1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene
Formule: C₄H₈N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00040994
Numéro CAS: 61832-41-5
EINECS: 263-266-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité