Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide trifluoroacétique

Fournisseur: Molekula
Danger

11412584-500G
MOLE11412584-500GEA 0 EUR InStock
MOLE11412584-500G
Acide trifluoroacétique
Acide trifluoroacétique


Formule: C₂HF₃O₂
Point d'ébullition: 71.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité