Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque
Fournisseur: Molekula
11416359-1G
MOLE11416359-1GEA 0 EUR InStock
MOLE11416359-1G
Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque
Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042506
Numéro CAS: 161957-55-7
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 1 g MOLE11416359-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité