N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Fournisseur: Molekula
11422112-5G
MOLE11422112-5GEA 0 EUR InStock
MOLE11422112-5G
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00038204
Numéro CAS: 2212-75-1
EINECS: 218-662-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité