Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-(diméthylamino)benzoïque

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Dimethylaminobenzoic acid

11447701-100G
MOLE11447701-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11447701-100G
Acide 4-(diméthylamino)benzoïque
Acide 4-(diméthylamino)benzoïque


Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002537
Numéro CAS: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Merck Index: 13,03259
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité