2-Chloro-5-nitroaniline
Fournisseur: Molekula
Danger
11488702-100G
MOLE11488702-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11488702-100G
2-Chloro-5-nitroaniline
2-Chloro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007668
Numéro CAS: 6283-25-6
EINECS: 228-498-7
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité